1-[(Trifluormethyl)sulfonyl]-1H-imidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-((Trifluoromethyl)sulphonyl)-1H-imidazole
PC7433-1G PC7433-25G PC7433-5G
APOSPC7433-1GEA 102 EUR
APOSPC7433-1G APOSPC7433-25G APOSPC7433-5G
1-[(Trifluormethyl)sulfonyl]-1H-imidazol 97%
1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole
Formel: C₄H₃F₃N₂O₂S
Molecular Weight: 200,14 g/mol
Schmelzpunkt: 19…21 °C
Dichte: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037891
CAS-Nummer: 29540-81-6