2'-(Trifluormethoxy)acetanilid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7433B-25G PC7433B-5G
APOSPC7433B-25GEA 154 EUR
APOSPC7433B-25G APOSPC7433B-5G
2'-(Trifluormethoxy)acetanilid 97%
2'-(Trifluormethoxy)acetanilid
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204176
CAS-Nummer: 3832-55-1