3'-Trifluormethoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]-1-ethanon
PC7433D-1G
PC7433D-25G
PC7433D-5G
APOSPC7433D-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7433D-1G
APOSPC7433D-25G
APOSPC7433D-5G
3'-Trifluormethoxyacetophenon 98%
3'-Trifluormethoxyacetophenon
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Molecular Weight: 204,15 g/mol Siedepunkt: 55 °C/5mmHg Dichte: 1,285 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042403 CAS-Nummer: 170141-63-6 |