4'-Trifluormethoxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]-1-ethanon
PC7433E-50G PC7433E-1KG PC7433E-250G
APOSPC7433E-50GEA 21.9 EUR
APOSPC7433E-50G APOSPC7433E-1KG APOSPC7433E-250G
4'-Trifluormethoxyacetophenon 98%
4'-Trifluormethoxyacetophenon
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204,15 g/mol
Siedepunkt: 47…49 °C/15mmHg
Dichte: 1,278 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042404
CAS-Nummer: 85013-98-5
EINECS: 285-066-0