2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7434E-25G
APOSPC7434E-25GEA 59.6 EUR
APOSPC7434E-25G
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
2-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190,12 g/mol
Siedepunkt: 77 °C/20mmHg
Dichte: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67,2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042405
CAS-Nummer: 94651-33-9