3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7434F-25G PC7434F-5G PC7434F-100G
APOSPC7434F-25GEA 0 EUR
APOSPC7434F-25G APOSPC7434F-5G APOSPC7434F-100G
3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
3-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₂
Siedepunkt: 83…86 °C/24mmHg
Dichte: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042406
CAS-Nummer: 52771-21-8