4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7434J-100G PC7434J-25G PC7434J-5G
APOSPC7434J-100GEA 84.1 EUR
APOSPC7434J-100G APOSPC7434J-25G APOSPC7434J-5G
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd 95%
4-(Trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₅F₃O₂
Molecular Weight: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 93 °C/27mmHg
Dichte: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041530
CAS-Nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable