2-(Trifluormethoxy)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7434P-25G PC7434P-5G PC7434P-1G
APOSPC7434P-25GEA 0 EUR
APOSPC7434P-25G APOSPC7434P-5G APOSPC7434P-1G
2-(Trifluormethoxy)benzamid 97%
2-(Trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Schmelzpunkt: 153…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042407
CAS-Nummer: 127979-74-2