3-(Trifluormethoxy)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Trifluormethoxy)benzoesäureamid
PC7435-5G PC7435-1G
APOSPC7435-5GEA 81.2 EUR
APOSPC7435-5G APOSPC7435-1G
3-(Trifluormethoxy)benzamid 98%
3-(Trifluormethoxy)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Molecular Weight: 205.14 g/mol
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041512
CAS-Nummer: 658-91-3