2-(Trifluormethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7436T-100G PC7436T-250G PC7436T-25G
APOSPC7436T-100GEA 106 EUR
APOSPC7436T-100G APOSPC7436T-250G APOSPC7436T-25G
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure 97%
2-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206,12 g/mol
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052325
CAS-Nummer: 1979-29-9