2-(Trifluormethoxy)benzoesäurehydrazid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethoxy)benzhydrazide
PC7436U-1G PC7436U-5G PC7436U-25G
APOSPC7436U-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7436U-1G APOSPC7436U-5G APOSPC7436U-25G
2-(Trifluormethoxy)benzoesäurehydrazid 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid hydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204180
CAS-Nummer: 175277-19-7