3-(Trifluormethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7437-1G PC7437-25G PC7437-5G
APOSPC7437-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7437-1G APOSPC7437-25G APOSPC7437-5G
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure 97%
3-(Trifluormethoxy)benzoesäure
Formel: C₈H₅F₃O₃
Molecular Weight: 206.12 g/mol
Siedepunkt: 272
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041501
CAS-Nummer: 1014-81-9