2-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7438E-100G PC7438E-25G PC7438E-5G
APOSPC7438E-100GEA 95.7 EUR
APOSPC7438E-100G APOSPC7438E-25G APOSPC7438E-5G
2-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%
2-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187.12 g/mol
Siedepunkt: 61…62 °C/8mmHg
Dichte: 1.245 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042409
CAS-Nummer: 63968-85-4
EINECS: 264-584-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III