3-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7438F-10G
APOSPC7438F-10GEA
24.8
EUR
APOSPC7438F-10G
3-(Trifluormethoxy)benzonitril 97%
3-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel:
C₈H₄F₃NO Molecular Weight: 187,12 g/mol Schmelzpunkt: 37 °C Dichte: 1,31 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040959 CAS-Nummer: 52771-22-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |