4-(Trifluormethoxy)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethoxy)benzoesäurenitril
PC7438G-100G PC7438G-25G PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA 78.3 EUR
APOSPC7438G-100G APOSPC7438G-25G APOSPC7438G-500G
4-(Trifluormethoxy)benzonitril 98%
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
Molecular Weight: 187.12 g/mol
Siedepunkt: 192…193 °C
Dichte: 1.285 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039474
CAS-Nummer: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable