2-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7438L-25G PC7438L-5G PC7438L-100G PC7438L-500G
APOSPC7438L-25GEA 0 EUR
APOSPC7438L-25G APOSPC7438L-5G APOSPC7438L-100G APOSPC7438L-500G
2-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 97%
2-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Siedepunkt: 94…96 °C/15mmHg
Dichte: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052330
CAS-Nummer: 162046-61-9
UN: 3265
ADR: 8,II