4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 39.3 EUR
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid 98%
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molecular Weight: 224,57 g/mol
Siedepunkt: 55…56 °C/2mmHg
Dichte: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052329
CAS-Nummer: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II