2-(Trifluormethoxy)benzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7438NP-1G PC7438NP-25G PC7438NP-5G
APOSPC7438NP-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438NP-1G APOSPC7438NP-25G APOSPC7438NP-5G
2-(Trifluormethoxy)benzylamin 95%
2-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191.15 g/mol
Siedepunkt: 77 °C/12mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085176
CAS-Nummer: 175205-64-8
UN: 2735
ADR: 8 III