2-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7438SB-1G PC7438SB-25G PC7438SB-5G
APOSPC7438SB-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7438SB-1G APOSPC7438SB-25G APOSPC7438SB-5G
2-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%
2-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Siedepunkt: 96…98 °C/12mmHg
Dichte: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153285
CAS-Nummer: 175278-07-6