4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7438SD-10G PC7438SD-25G PC7438SD-100G
APOSPC7438SD-10GEA 21.9 EUR
APOSPC7438SD-10G APOSPC7438SD-25G APOSPC7438SD-100G
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol 97%
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molecular Weight: 192,14 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C/12mmHg
Dichte: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036029
CAS-Nummer: 1736-74-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR