α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7438UB-100G PC7438UB-25G PC7438UB-5G
APOSPC7438UB-100GEA 0 EUR
APOSPC7438UB-100G APOSPC7438UB-25G APOSPC7438UB-5G
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol 97%
α-Brom-4-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Siedepunkt: 82…84 °C/10mmHg
Dichte: 1,594 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061238
CAS-Nummer: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,II