1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7438UE-1G PC7438UE-25G PC7438UE-5G
APOSPC7438UE-1GEA 0 EUR
APOSPC7438UE-1G APOSPC7438UE-25G APOSPC7438UE-5G
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₈H₆ClF₃O
Siedepunkt: 68…70 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221456
CAS-Nummer: 116827-40-8