1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438V-100G
PC7438V-500G
PC7438V-1KG
APOSPC7438V-100GEA
34.8
EUR
APOSPC7438V-100G
APOSPC7438V-500G
APOSPC7438V-1KG
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol 99%
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄BrF₃O Molecular Weight: 241,01 g/mol Siedepunkt: 156…158 °C Dichte: 1,62 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040943 CAS-Nummer: 2252-44-0 |