1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene

PC7438W-250G PC7438W-100G PC7438W-1KG
APOSPC7438W-250GEA 46.4 EUR
APOSPC7438W-250G APOSPC7438W-100G APOSPC7438W-1KG
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
1-Brom-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄BrF₃O
Molecular Weight: 241,01 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/50mmHg
Dichte: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040834
CAS-Nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR