1-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC7439A-100G
PC7439A-25G
PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA
37.7
EUR
APOSPC7439A-100G
APOSPC7439A-25G
APOSPC7439A-500G
1-Chlor-4-(trifluormethoxy)benzol 98%
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄ClF₃O Molecular Weight: 196.56 g/mol Siedepunkt: 142…143 °C Dichte: 1.367 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040953 CAS-Nummer: 461-81-4 EINECS: 207-315-4 UN: 1993 ADR: 3 III |