1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7439E-100G PC7439E-25G
APOSPC7439E-100GEA 49.3 EUR
APOSPC7439E-100G APOSPC7439E-25G
1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol 98%
1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃IO
Molecular Weight: 288,01 g/mol
Siedepunkt: 164…165 °C
Dichte: 1,916 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042410
CAS-Nummer: 175278-00-9