1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluormethoxy)iodbenzol
PC7439G-100G
PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA
42.2
EUR
APOSPC7439G-100G
APOSPC7439G-25G
1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol 97%
1-Iod-4-(trifluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₄F₃IO Molecular Weight: 288,01 g/mol Siedepunkt: 72…74 °C/15mmHg Dichte: 1,909 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00042411 CAS-Nummer: 103962-05-6 |