3-(Trifluormethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α,α,α-Trifluor-3-hydroxyanisol
PC7439L-100G
PC7439L-25G
PC7439L-5G
APOSPC7439L-100GEA
136
EUR
APOSPC7439L-100G
APOSPC7439L-25G
APOSPC7439L-5G
3-(Trifluormethoxy)phenol 98%
3-(Trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₅F₃O₂ Molecular Weight: 178.11 g/mol Siedepunkt: 69…70 °C/12mmHg Dichte: 1.379 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040987 CAS-Nummer: 827-99-6 |