4-(Trifluormethoxy)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: α,α,α-Trifluor-4-hydroxyanisol
PC7439M-100G PC7439M-25G PC7439M-500G
APOSPC7439M-100GEA 55.1 EUR
APOSPC7439M-100G APOSPC7439M-25G APOSPC7439M-500G
4-(Trifluormethoxy)phenol 98%
4-(Trifluormethoxy)phenol
Formel: C₇H₅F₃O₂
Siedepunkt: 80 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040988
CAS-Nummer: 828-27-3
EINECS: 212-583-0