4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC7439PT-100G PC7439PT-25G PC7439PT-5G
APOSPC7439PT-100GEA 114 EUR
APOSPC7439PT-100G APOSPC7439PT-25G APOSPC7439PT-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid 97%
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈ClF₃N₂O
Molecular Weight: 228.60 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00053033
CAS-Nummer: 133115-72-7