2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 92%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
PC7439PW-1G PC7439PW-25G PC7439PW-5G
APOSPC7439PW-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7439PW-1G APOSPC7439PW-25G APOSPC7439PW-5G
2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 92%
2-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₈H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 203.12 g/mol
Siedepunkt: 52…55 °C/15mmHg
Dichte: 1.35
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134160
CAS-Nummer: 182500-26-1
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II