4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7439Q-1G
PC7439Q-5G
APOSPC7439Q-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7439Q-1G
APOSPC7439Q-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat 98%
4-(Trifluormethoxy)phenylisocyanat
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₈H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 203,12 g/mol Siedepunkt: 78 °C/22mmHg Schmelzpunkt: –29 °C Dichte: 1,346 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00035702 CAS-Nummer: 35037-73-1 UN: 2206 ADR: 6.1,III |