4-(Trifluormethoxy)toluol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7439W-25G PC7439W-5G PC7439W-100G
APOSPC7439W-25GEA 52.2 EUR
APOSPC7439W-25G APOSPC7439W-5G APOSPC7439W-100G
4-(Trifluormethoxy)toluol 97%
4-(Trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇F₃O
Molecular Weight: 176,1400 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C
Dichte: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042413
CAS-Nummer: 706-27-4
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR