2-Brom-6-fluorbenzaldehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC7441-100G PC7441-25G PC7441-5G
APOSPC7441-100GEA 241 EUR
APOSPC7441-100G APOSPC7441-25G APOSPC7441-5G
2-Brom-6-fluorbenzaldehyd 97%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203,01 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 39…47 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407341
CAS-Nummer: 360575-28-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR