4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7446-10G PC7446-1G PC7446-5G
APOSPC7446-10GEA 303 EUR
APOSPC7446-10G APOSPC7446-1G APOSPC7446-5G
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluorid
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00592425
CAS-Nummer: 62054-71-1