1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC7447-10G PC7447-1G PC7447-5G
APOSPC7447-10GEA 303 EUR
APOSPC7447-10G APOSPC7447-1G APOSPC7447-5G
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
Molecular Weight: 325.72 g/mol
Schmelzpunkt: 200…210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01208354
CAS-Nummer: 298703-18-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable