1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
PC7456-1G PC7456-5G
APOSPC7456-1GEA 111 EUR
APOSPC7456-1G APOSPC7456-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
Molecular Weight: 325.72 g/mol
Schmelzpunkt: 159…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01446115
CAS-Nummer: 299426-31-6