1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7457-1G PC7457-5G
APOSPC7457-1GEA 111 EUR
APOSPC7457-1G APOSPC7457-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂O₄
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01420274
CAS-Nummer: 1008859-90-2