4-(Trifluormethylthio)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
PC7467-5G
APOSPC7467-5GEA
95.7
EUR
APOSPC7467-5G
4-(Trifluormethylthio)benzaldehyd 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃OS Molecular Weight: 206,19 g/mol Siedepunkt: 219 °C Schmelzpunkt: 29…31 °C Dichte: 1,31 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129191 CAS-Nummer: 4021-50-5 |