2'-(Trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-(Trifluormethyl)acetophenon, 2-Acetylbenzotrifluorid, 1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
PC7470-25G PC7470-5G
APOSPC7470-25GEA 33.5 EUR
APOSPC7470-25G APOSPC7470-5G
2'-(Trifluormethyl)acetophenon 98%
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188.15 g/mol
Siedepunkt: 163…164 °C
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1.255 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000378
CAS-Nummer: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2