Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-bromo-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
PC7478-1G PC7478-5G
APOSPC7478-1GEA 154 EUR
APOSPC7478-1G APOSPC7478-5G
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₅BrF₃NO₂S
Molecular Weight: 304.09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08166749
CAS-Nummer: 72850-79-4