3'-(Trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-(Trifluormethyl)acetophenon, 3-Acetylbenzotrifluorid, 1-[3-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
PC7480-100G
PC7480-25G
PC7480-500G
APOSPC7480-100GEA
59.6
EUR
APOSPC7480-100G
APOSPC7480-25G
APOSPC7480-500G
3'-(Trifluormethyl)acetophenon 98%
3'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₇F₃O Molecular Weight: 188.15 g/mol Siedepunkt: 198…200 °C Dichte: 1.235 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000391 CAS-Nummer: 349-76-8 EINECS: 206-490-4 |