4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-(Trifluormethyl)acetophenon, 4-Acetylbenzotrifluorid, 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on
PC7490-100G PC7490-10G PC7490-25G
APOSPC7490-100GEA 72.5 EUR
APOSPC7490-100G APOSPC7490-10G APOSPC7490-25G
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
4'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188,15 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 30…33 °C
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000401
CAS-Nummer: 709-63-7