5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole
PC7493-1G PC7493-250MG
APOSPC7493-1GEA 264 EUR
APOSPC7493-1G APOSPC7493-250MG
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
5-Bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
Formel: C₆H₅BrF₃NS
Molecular Weight: 260.08 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09264554
CAS-Nummer: 1000339-73-0
UN: 3265
ADR: 8 III