α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Trifluormethyl)benzaldehyd

PC7500-100G PC7500-25G PC7500-500G
APOSPC7500-100GEA 27.7 EUR
APOSPC7500-100G APOSPC7500-25G APOSPC7500-500G
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd 97%
α,α,α-Trifluor-3-tolualdehyd
Formel: C₈H₅F₃O
Molecular Weight: 174.12 g/mol
Siedepunkt: 83…86 °C/30mmHg
Dichte: 1.304 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003373
CAS-Nummer: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR