5-(Trifluormethyl)anthranilsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7503-5G PC7503-1G PC7503-10G
APOSPC7503-5GEA 52.2 EUR
APOSPC7503-5G APOSPC7503-1G APOSPC7503-10G
5-(Trifluormethyl)anthranilsäure 97%
5-(Trifluormethyl)anthranilsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Schmelzpunkt: 177 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01569537
CAS-Nummer: 83265-53-6