3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7504-1G PC7504-5G
APOSPC7504-1GEA 84.1 EUR
APOSPC7504-1G APOSPC7504-5G
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime 97%
3-(Trifluoromethyl)benzaldoxime
Formel: C₈H₆F₃NO
Molecular Weight: 189.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00033235
CAS-Nummer: 368-83-2