4-(Trifluormethyl)benzamid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluormethyl)benzoesäureamid
PC7507-100G PC7507-25G PC7507-5G
APOSPC7507-100GEA 92.8 EUR
APOSPC7507-100G APOSPC7507-25G APOSPC7507-5G
4-(Trifluormethyl)benzamid 99%
4-(Trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₆F₃NO
Molecular Weight: 189.14 g/mol
Schmelzpunkt: 182…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007998
CAS-Nummer: 1891-90-3
EINECS: 217-571-9