2-(Trifluormethyl)benzhydrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenyl(2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC7512-25G
PC7512-5G
APOSPC7512-25GEA
607
EUR
APOSPC7512-25G
APOSPC7512-5G
2-(Trifluormethyl)benzhydrol 97%
2-(Trifluormethyl)benzhydrol
Formel:
C₁₄H₁₁F₃O Molecular Weight: 252,232 g/mol Siedepunkt: 273…274 °C Dichte: 1,311 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014396 CAS-Nummer: 727-98-0 |