4-Brom-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7517-1G PC7517-250MG
APOSPC7517-1GEA 0 EUR
APOSPC7517-1G APOSPC7517-250MG
4-Brom-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09263997
CAS-Nummer: 683241-86-3